Germanium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483702-25G 483702-5G
SIAL483702-25GEA 333 EUR
SIAL483702-25G SIAL483702-5G
Germanium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)oxid
Formel: GeO₂
Schmelzpunkt: 1110 °C
Dichte: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011030
CAS-Nummer: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417