Kieselgur Reag. Ph. Eur., GR zur Analyse, gereinigt und kalziniert , pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Diatomaceous silica, Diatomaceous earth, Siliceous earth, Infusorial earth, Diatomite, Celite
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07910.0250 1.07910.1000 1.07910.9025
1.07910.0250EA 51.3 EUR
1.07910.0250 1.07910.1000 1.07910.9025
Kieselgur Reag. Ph. Eur., GR zur Analyse, gereinigt und kalziniert , pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Supelco®
Kieselgur
Formel: O₂Si
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Schmelzpunkt: >450 °C
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity passes test
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water) 44809
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C) ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm) about 98
Bulk density about 20