Kieselgur, EMPROVE® ESSENTIAL NF, gereinigt und kalziniert, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diatomaceous silica, Diatomaceous earth, Siliceous earth, Infusorial earth, Diatomite, Celite
1.08117.9025
1.08117.9026
1.08117.9025EA
0
EUR
1.08117.9025
1.08117.9026
Kieselgur, EMPROVE® ESSENTIAL NF, gereinigt und kalziniert, SAFC®
Kieselgur
Formel:
O₂Si Molecular Weight: 60,08 g/mol Dichte: 2,35 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132803 CAS-Nummer: 68855-54-9 EINECS: 272-489-0 |