Silicium(II)oxid ≥99,8% (Metall-Basis), Optische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Silicon monoxide, Silicon oxide
89430.18 89430.30
89430.18EA 114 EUR
89430.18 89430.30
Silicium(II)oxid ≥99,8% (Metall-Basis), Optische Qualität
Silicium(II)oxid
Purity: 99.8% CAS No.: 10097-28-6 Molecular Formula: OSi Formula Weight: 44.09 Physical Form: -325 Mesh Powder (typically 10 micron or less) Density: 2.13 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1702° Boiling Point: 1880° Merck Reference: 14,8496 MDL No.: MFCD00151536
Formel: SiO
Molecular Weight: 44,08 g/mol
Siedepunkt: 1880 °C
Schmelzpunkt: >1702 °C
Dichte: 2,13
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151536
CAS-Nummer: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Merck Index: 14,8496