Siliciumdioxid ≥99,0% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Silicium(IV)oxid
89709.A1 89709.A7 89709.30
89709.A1EA 238 EUR
89709.A1 89709.A7 89709.30
Siliciumdioxid ≥99,0% (Metall-Basis)
Siliciumdioxid
Purity: 99.5% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 Mesh Fused Amorphous Powder, S.A. 5m2/g Density: 2.2 pH: 6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493