Siliciumdioxid, glasartig, Granulat, Patinal® 1-4 mm

Lieferant: Merck

Synonyme: Siliciumdioxid, hochdispers

1.07537.0100
1.07537.0100EA 150 EUR
1.07537.0100
Siliciumdioxid, glasartig, Granulat, Patinal® 1-4 mm
Siliciumdioxid, glasartig
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 60676-86-0
EINECS: 262-373-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR