Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Silicium(IV)oxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
637246-250G 637246-500G 637246-50G
SIAL637246-250GEA 671 EUR
SIAL637246-250G SIAL637246-500G SIAL637246-50G
Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
Siliciumdioxid
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1719
Dichte: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493