Kieselgel amorph S.A. 85-115 m²/g, gedampft
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42737.30
42737.18
42737.A1
42737.30EA
82
EUR
42737.30
42737.18
42737.A1
Kieselgel amorph S.A. 85-115 m²/g, gedampft
Kieselgel amorph
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.2
Refractive Index: 1.46
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, sealants, silicones
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: 1710 °C Dichte: 2.2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |