Kieselgel amorph S.A. 205-245 m²/g, gedampft, oberflächenbehandelt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42782.18
42782.30
42782.A1
42782.18EA
35.7
EUR
42782.18
42782.30
42782.A1
Kieselgel amorph S.A. 205-245 m²/g, gedampft, oberflächenbehandelt
Kieselgel amorph
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 mesh powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6
MDL No.: MFCD00011232
Coatings, thermal insulation, silicones
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Schmelzpunkt: 2230 Dichte: 2.2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 |