Kieselgel amorph S.A. 105-145 m²/g, gedampft, oberflächenbehandelt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42783.18 42783.30 42783.A1
42783.18EA 24.3 EUR
42783.18 42783.30 42783.A1
Kieselgel amorph S.A. 105-145 m²/g, gedampft, oberflächenbehandelt
Kieselgel amorph
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 mesh powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, coatings, sealants, inks, thermal insulation, silicones to provide hydrophobicity
Formel: SiO₂
Schmelzpunkt: ~ 2230 °C
Dichte: 2,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4