Kieselgel amorph ≥99,9% (Metall-Basis), Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44781.14 44781.22 44781.36
44781.14EA 74.2 EUR
44781.14 44781.22 44781.36
Kieselgel amorph ≥99,9% (Metall-Basis), Nano-Pulver
Kieselgel amorph
Purity: 99.9% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: 80nm APS Powder Density: 2.4 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,4
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493