Zinn(IV)oxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zinndioxid
223681000 223685000
ACRO223681000EA 61.9 EUR
ACRO223681000 ACRO223685000
Zinn(IV)oxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Zinn(IV)oxid
Formel: O₂Sn
Molecular Weight: 150,71 g/mol
Siedepunkt: ∼2500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1624,85 °C
Dichte: 6,95 g/cm³
MDL: MFCD00011244
CAS-Nummer: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %