Zinn(IV)oxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 18282-10-5
Molecular Formula: O2Sn
Formula Weight: 150.69
Physical Form:
Formel:
O₂Sn Siedepunkt: 1800…1900 °C (Subl.) Schmelzpunkt: 1630 °C Dichte: 6,95 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011244 CAS-Nummer: 18282-10-5 EINECS: 242-159-0 Merck Index: 14,8778 |