Zinn(IV)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Zinndioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07818.0250
1.07818.9025
1.07818.0250EA
117
EUR
1.07818.0250
1.07818.9025
Zinn(IV)oxid, Supelco®
Zinn(IV)oxid
Formel:
O₂Sn Molecular Weight: 150.71 g/mol Siedepunkt: ∼2500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1624.85 Dichte: 6.95 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011244 CAS-Nummer: 18282-10-5 EINECS: 242-159-0 Merck Index: 14,08778 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 1630 °C |
Molar Mass | 150.69 g/mol |
Bulk Density | 500 - 600 kg/m3 |
Boiling Point | 1800 - 1900 °C (sublimed) |
Density | 6.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |