Zinn(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Zinndioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204714-25G
204714-5G
SIAL204714-25GEA
591
EUR
SIAL204714-25G
SIAL204714-5G
Zinn(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Zinn(IV)oxid
Formel:
O₂Sn Molecular Weight: 150.71 g/mol Siedepunkt: ∼2500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1624,85 Dichte: 6.95 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011244 CAS-Nummer: 18282-10-5 EINECS: 242-159-0 Merck Index: 14,08778 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...