Triethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS17075.5 SILS17075.25 SILS17075.100
SILNSILS17075.5EA 0 EUR
SILNSILS17075.5 SILNSILS17075.25 SILNSILS17075.100
Triethoxysilan
Triethoxysilane
Formel: C₆H₁₆O₃Si
Molecular Weight: 164.28 g/mol
Siedepunkt: 135
Schmelzpunkt: –170 °C
Dichte: 0.8753 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009061
CAS-Nummer: 998-30-1
EINECS: 213-650-7
UN: 3384
ADR: 6.1 I