(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
Lieferant: abcr
Synonyme:
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
AB108961.0025
AB108961.0100
AB108961.1000
AB108961.2000
ABCRAB108961.0025EA
0
EUR
ABCRAB108961.0025
ABCRAB108961.0100
ABCRAB108961.1000
ABCRAB108961.2000
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
Formel:
C₉H₁₈O₅Si Molecular Weight: 234.32 g/mol |
MDL:
MFCD00054803 CAS-Nummer: 4369-14-6 EINECS: 419-560-6 |