Tetrabutoxysilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Achtung

SILS15225.25 SILS15225.100
SILNSILS15225.25EA 0 EUR
SILNSILS15225.25 SILNSILS15225.100
Tetrabutoxysilan
Tetrabutoxysilan
Formel: C₁₆H₃₆O₄Si
Siedepunkt: 276…279 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9353 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009432
CAS-Nummer: 4766-57-8
EINECS: 225-305-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR