Germanium(IV)ethoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Germaniumtetraethanolat, Germanium(IV)ethanolat, Germaniumtetraethoxid, Tetraethylorthogermanat, Germanium(IV)ethylat, Germaniumtetraethylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
339180-25G 339180-5G
SIAL339180-25GEA 785 EUR
SIAL339180-25G SIAL339180-5G
Germanium(IV)ethoxid, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)ethoxid
Formel: C₈H₂₀GeO₄
Molecular Weight: 252,85 g/mol
Siedepunkt: 185…187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015121
CAS-Nummer: 14165-55-0
EINECS: 238-007-8