Tetraethylorthosilikat (TEOS) ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: ortho-Kieselsäuretetraethylester
22967.18 22967.30
22967.18EA 90.4 EUR
22967.18 22967.30
Tetraethylorthosilikat (TEOS) ≥99,999% (Metall-Basis)
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Purity: 99.999+% CAS No.: 78-10-4 Molecular Formula: C8H20O4Si Formula Weight: 208.33 Flash Point: 46°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.934 Refractive Index: 1.3820 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 168° Beilstein Reference: 1422225 Merck Reference: 14,3851 UN No.: 1292 MDL No.: MFCD00009062
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Molecular Weight: 208,33 g/mol
Siedepunkt: 168 °C
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,934
Flammpunkt: 46 °C (116 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009062
CAS-Nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3851