Tetraethylorthosilikat (TEOS) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
ortho-Kieselsäuretetraethylester
A14965.0F
A14965.AE
A14965.AP
A14965.0FEA
153
EUR
A14965.0F
A14965.AE
A14965.AP
Tetraethylorthosilikat (TEOS) ≥98%
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Purity: 98%
CAS No.: 78-10-4
Molecular Formula: C8H20O4Si
Formula Weight: 208.33
Flash Point: 46°(116°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.934
Refractive Index: 1.3830
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1422225
Merck Reference: 14,3851
UN No.: 1292
MDL No.: MFCD00009062
Formel:
Si(OC₂H₅)₄ Siedepunkt: 168 °C Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 0,934 Flammpunkt: 46 °C (116 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009062 CAS-Nummer: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3,III Merck Index: 14,3851 |