Tetraethylorthosilikat (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
ortho-Kieselsäuretetraethylester
24004.290EA
90.4
EUR
24004.290
24004.360
Tetraethylorthosilikat (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel:
Si(OC₂H₅)₄ Molecular Weight: 208,33 g/mol Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –85,5 °C Dichte: 0,933 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009062 CAS-Nummer: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3,III Merck Index: 13,03882 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Acidity | Max. 0.002 meq/g |
Density (20/4) | 0.930 - 0.940 |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |