Tetraethylorthosilikat (TEOS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: ortho-Kieselsäuretetraethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
131903-2.5L 131903-250ML 131903-25ML 131903-500ML 131903-1L
SIAL131903-2.5LEA 200 EUR
SIAL131903-2.5L SIAL131903-250ML SIAL131903-25ML SIAL131903-500ML SIAL131903-1L
Tetraethylorthosilikat (TEOS), Sigma-Aldrich®
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Molecular Weight: 208,33 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85,5 °C
Dichte: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009062
CAS-Nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882