Tetraethylorthosilikat (TEOS)

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

Synonyme: ortho-Kieselsäuretetraethylester

SILS15425.100 SILS15425.250
SILNSILS15425.100EA 0 EUR
SILNSILS15425.100 SILNSILS15425.250
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Molecular Weight: 208.33 g/mol
Siedepunkt: 168
Schmelzpunkt: –85.5 °C
Dichte: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009062
CAS-Nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR