Tetramethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14651.9025 8.14651.9200
8.14651.9025EA 0 EUR
8.14651.9025 8.14651.9200
Tetramethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetramethoxysilan
Formel: C₄H₁₂O₄Si
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008341
CAS-Nummer: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 (3),I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -2 °C
Molar Mass 152.22 g/mol
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 0.88 - 23.8 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C