Tetramethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
218472-100G 218472-500G
SIAL218472-100GEA 80.5 EUR
SIAL218472-100G SIAL218472-500G
Tetramethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Tetramethoxysilan
Formel: C₄H₁₂O₄Si
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008341
CAS-Nummer: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1,I