Tetramethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
87682-1L 87682-250ML
SIAL87682-1LEA 256 EUR
SIAL87682-1L SIAL87682-250ML
Tetramethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Tetramethoxysilan
Formel: C₄H₁₂O₄Si
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008341
CAS-Nummer: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1,I