Tetrapropoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrapropylorthosilicat, ortho-Kieselsäuretetrapropylester
L16644.14
L16644.22
L16644.14EA
40.7
EUR
L16644.14
L16644.22
Tetrapropoxysilan ≥97%
Tetrapropoxysilan
Purity: 97%
CAS No.: 682-01-9
Molecular Formula: C12H28O4Si
Formula Weight: 264.44
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 224-225° (94°/5mm)
Beilstein Reference: 1706115
MDL No.: MFCD00009364
Formel:
C₁₂H₂₈O₄Si Molecular Weight: 264.44 g/mol Siedepunkt: 224…225 °C/ 94 °C (5 mmHg) Dichte: 0.916 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009364 CAS-Nummer: 682-01-9 EINECS: 211-659-0 |