Blei(II)sulfid ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleisulfid
45462.09 45462.04
45462.09EA 292 EUR
45462.09 45462.04
Blei(II)sulfid ≥99,995% (Metall-Basis)
Blei(II)sulfid
Purity: 99.995% CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Physical Form: Lump Density: 7.5 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° Merck Reference: 14,5421 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formel: ̍PbS
Molecular Weight: 239.27 g/mol
Siedepunkt: 1344
Schmelzpunkt: 1114
Dichte: 7.5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016280
CAS-Nummer: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5421
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable