Blei(II)sulfid (≥82% Pb)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleisulfid
A10268.36 A10268.0E
A10268.36EA 46.9 EUR
A10268.36 A10268.0E
Blei(II)sulfid (≥82% Pb)
Blei(II)sulfid
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formel: PbS
Molecular Weight: 239,27 g/mol
Siedepunkt: 1344 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1114 °C
Dichte: 7,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016280
CAS-Nummer: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5421