Blei(II)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleisulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
372595-100G
372595-25G
SIAL372595-100GEA
330
EUR
SIAL372595-100G
SIAL372595-25G
Blei(II)sulfid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)sulfid
Formel:
̍PbS Molecular Weight: 239,27 g/mol Siedepunkt: 1344 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1114 °C Dichte: 7,5 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016280 CAS-Nummer: 1314-87-0 EINECS: 215-246-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,05445 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...