Blei(II)sulfat 99,999 Metals basis, Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleisulfat
10730.09 10730.18
10730.09EA 74.2 EUR
10730.09 10730.18
Blei(II)sulfat 99,999 Metals basis, Puratronic®
Blei(II)sulfat
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-14-2 Molecular Formula: PbSO4 Formula Weight: 303.25 Physical Form: Crystalline Density: 6.2 Melting Point: 1170° Merck Reference: 14,5420 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011166
Formel: O₄PbS
Molecular Weight: 303.26 g/mol
Schmelzpunkt: 1170 °C
Dichte: 6.2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011166
CAS-Nummer: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5420