Blei(II)sulfat, reagent
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleisulfat
44784.22 44784.36
44784.22EA 44.9 EUR
44784.22 44784.36
Blei(II)sulfat, reagent
Blei(II)sulfat
CAS No.: 7446-14-2 Molecular Formula: PbSO4 Formula Weight: 303.25 Physical Form: Powder/Lump Density: 6.2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,5420 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011166
In pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics
Formel: O₄PbS
Molecular Weight: 303.26 g/mol
Schmelzpunkt: 1170 °C
Dichte: 6.2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011166
CAS-Nummer: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5420