Blei(II)sulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bleisulfat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

307734-100G 307734-500G
SIAL307734-100GEA 38.6 EUR
SIAL307734-100G SIAL307734-500G
Blei(II)sulfat, Sigma-Aldrich®
Blei(II)sulfat
Formel: O₄PbS
Molecular Weight: 303.26 g/mol
Schmelzpunkt: 1000
Dichte: 6.0631 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00011166
CAS-Nummer: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05444

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR