Zinn(II)sulfat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinnsulfat
223661000 223665000 223660025
ACRO223661000EA 37.9 EUR
ACRO223661000 ACRO223665000 ACRO223660025
Zinn(II)sulfat 95%
Zinn(II)sulfat
Formel: O₄SSn
Molecular Weight: 214,77 g/mol
Schmelzpunkt: 360 °C (Zersetzung)
Dichte: 4,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011246
CAS-Nummer: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %