Vinyltriethoxysilan
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triethoxy(vinyl)silan
AB111594.0025
AB111594.0100
ABCRAB111594.0025EA
0
EUR
ABCRAB111594.0025
ABCRAB111594.0100
Vinyltriethoxysilan
Vinyltriethoxysilan
Formel:
C₈H₁₈O₃Si Molecular Weight: 190,31 g/mol Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa) Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 34 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009063 CAS-Nummer: 78-08-0 EINECS: 201-081-7 |