Vinyltriethoxysilan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Triethoxy(vinyl)silan
174610250 174615000
ACRO174610250EA 17.5 EUR
ACRO174610250 ACRO174615000
Vinyltriethoxysilan 97%
Vinyltriethoxysilan
Formel: C₈H₁₈O₃Si
Molecular Weight: 190,31 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9 g/cm³
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009063
CAS-Nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %