Vinyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Triethoxy(vinyl)silan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
175560-100ML 175560-500ML
SIAL175560-100MLEA 60.7 EUR
SIAL175560-100ML SIAL175560-500ML
Vinyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Vinyltriethoxysilan
Formel: C₈H₁₈O₃Si
Molecular Weight: 190.31 g/mol
Siedepunkt: 160
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009063
CAS-Nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7