Vinyltriethoxysilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

Synonyme: Triethoxy(vinyl)silan

SILS21975.25 SILS21975.100 SILS21975.500
SILNSILS21975.25EA 0 EUR
SILNSILS21975.25 SILNSILS21975.100 SILNSILS21975.500
Vinyltriethoxysilan
Vinyltriethoxysilan
Formel: C₈H₁₈O₃Si
Molecular Weight: 190,31 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009063
CAS-Nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR