(3-Brompropyl)trimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Trimethoxy(3-bromopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propylbromide
SILS03125.10
SILS03125.25
SILS03125.100
SILNSILS03125.10EA
0
EUR
SILNSILS03125.10
SILNSILS03125.25
SILNSILS03125.100
(3-Brompropyl)trimethoxysilan
(3-Brompropyl)trimethoxysilan
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 243,17 g/mol |
MDL:
MFCD00053894 CAS-Nummer: 51826-90-5 EINECS: 257-453-4 |