(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan

Lieferant: abcr

Synonyme: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan

AB111152.0500 AB111152.0100 SIG5840.0
ABCRAB111152.0500EA 184 EUR
ABCRAB111152.0500 ABCRAB111152.0100 ABCRSIG5840.0
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan
Formel: C₉H₂₀O₅Si
Molecular Weight: 236.34 g/mol
Siedepunkt: 299
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 122
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005144
CAS-Nummer: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR