(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan

216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 27.9 EUR
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan 97%
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan
Formel: C₉H₂₀O₅Si
Molecular Weight: 236,34 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005144
CAS-Nummer: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR