Butylzinntrichlorid ≥96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlorbutylstannan
71125.14
71125.22
71125.14EA
35.9
EUR
71125.14
71125.22
Butylzinntrichlorid ≥96%
Butylzinntrichlorid
Purity: 96%
CAS No.: 1118-46-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3SnCl3
Formula Weight: 282.17
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.693
Refractive Index: 1.5244
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Acrid
Melting Point: -63°
Boiling Point: 98°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000515
Formel:
C₄H₉Cl₃Sn Molecular Weight: 282.18 g/mol Siedepunkt: 98 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1.693 Flammpunkt: 81 °C (178 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000515 CAS-Nummer: 1118-46-3 EINECS: 214-263-6 UN: 3265 ADR: 8 II |