Butylzinntrichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trichlorbutylstannan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
201057-500G 201057-100G 201057-5G
SIAL201057-500GEA 240 EUR
SIAL201057-500G SIAL201057-100G SIAL201057-5G
Butylzinntrichlorid, Sigma-Aldrich®
Butylzinntrichlorid
Formel: C₄H₉Cl₃Sn
Molecular Weight: 282.18 g/mol
Siedepunkt: 227
Dichte: 1.71 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000515
CAS-Nummer: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
UN: 3265
ADR: 8 II