Methyltrichlorsilan 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trichlor(methyl)silan, Methylsilyltrichlorid
127930100 127935000
ACRO127930100EA 23.5 EUR
ACRO127930100 ACRO127935000
Methyltrichlorsilan 98+%
Methyltrichlorsilan
Formel: CH₃Cl₃Si
Molecular Weight: 149.48 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –77 °C
Dichte: 1.27 g/cm³
Flammpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000481
CAS-Nummer: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475226-36
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %