Methyltrichlorsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlor(methyl)silan, Methylsilyltrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08255.0250
8.08255.1000
8.08255.0250EA
30.7
EUR
8.08255.0250
8.08255.1000
Methyltrichlorsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methyltrichlorsilan
Formel:
CH₃Cl₃Si Molecular Weight: 149,48 g/mol Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 1 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000481 CAS-Nummer: 75-79-6 EINECS: 200-902-6 UN: 1250 ADR: 3 (8),II REACH: 01-2119475226-36 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | -90 °C |
Molar Mass | 149.47 g/mol |
Boiling Point | 66 °C |
Vapor Pressure | 189 hPa (20 °C) |
Flash Point | -1 °C |
Refractive Index | 1.411 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 5.5 - 10.4 %(V) |
Density | 1.27 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) acidic,Hydrolysis |
Ignition Point |
|
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...