Methyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichlor(methyl)silan, Methylsilyltrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M85301-100G M85301-500G M85301-5G
SIALM85301-100GEA 46.6 EUR
SIALM85301-100G SIALM85301-500G SIALM85301-5G
Methyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Methyltrichlorsilan
Formel: CH₃Cl₃Si
Molecular Weight: 149.48 g/mol
Siedepunkt: 66
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1
MDL: MFCD00000481
CAS-Nummer: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3 I
REACH: 01-2119475226-36