(3-Chlorpropyl)triethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Triethoxysilyl)propylchlorid, Triethoxy(3-chlorpropyl)silan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
569615-100ML
569615-1L
SIAL569615-100MLEA
86.8
EUR
SIAL569615-100ML
SIAL569615-1L
(3-Chlorpropyl)triethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Chlorpropyl)triethoxysilan
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Molecular Weight: 240,8 g/mol |
MDL:
MFCD00018985 CAS-Nummer: 5089-70-3 EINECS: 225-805-6 |