(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan

Lieferant: abcr

Synonyme: Trimethoxy(3-chlorpropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)propylchlorid

SIC2410.0.0100 AB110983.0100
ABCRSIC2410.0.0100EA 0 EUR
ABCRSIC2410.0.0100 ABCRAB110983.0100
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000997
CAS-Nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR