(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trimethoxy(3-chlorpropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)propylchlorid
B22517.22
B22517.36
B22517.22EA
38.9
EUR
B22517.22
B22517.36
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan ≥97%
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
Purity: 97%
CAS No.: 2530-87-2
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 198.72
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Recognizable
Melting Point: -50°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 969627
MDL No.: MFCD00000997
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 198.72 g/mol Siedepunkt: 195…197 °C Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1.077 Flammpunkt: 78 °C (172 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000997 CAS-Nummer: 2530-87-2 EINECS: 219-787-9 |